Przejdź do
215988
Vanadium trioxide
98%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Divanadium trioxide, Vanadic oxide, Vanadium sesquioxide, Vanadium trioxide, Vanadium(III) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
V2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.88
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-230-9
MDL number:
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Vanadium(III) oxide, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder and chunks
composition
O₃V₂
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: vanadium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
1970 °C (lit.)
density
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
greener alternative category
SMILES string
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
InChI key
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
463744481033422371
description
98%
description
99.99% trace metals basis
description
−100 mesh, 99.9% trace metals basis
description
85%
assay
98%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
85%
form
powder and chunks
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
mp
1970 °C (lit.)
mp
1970 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.49 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling, Enabling
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadium(III) oxide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)