Przejdź do
72060
Sodium metavanadate
≥98.0% (RT)
Synonim(y):
Sodium (meta)vanadate, Sodium trioxovanadate, Sodium vanadate(V), Sodium vanadium oxide, Sodium vanadium trioxide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaVO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-272-7
MDL number:
Assay:
≥98.0% (RT)
Form:
powder
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
form
powder
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
[Na+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Na.3O.V/q+1;;;-1;
InChI key
CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium metavanadate (SMV) is a vanadium salt that can be used as a corrosion inhibitor with good inhibition efficiency (98%) at 200 ppm. It can be used in the protection of carbon steel.
Application
  • Study of electrical properties of cobalt oxide-doped sodium meta vanadate at different frequencies: This study explores the electrical properties of sodium metavanadate doped with cobalt oxide, emphasizing its significance in electrical insulation applications (Saleh & Deeb, 2022).
  • Chemical synthesis of vanadium oxide (V2O5) nanoparticles prepared by sodium metavanadate: This research demonstrates a simple chemical method to synthesize vanadium oxide nanoparticles using sodium metavanadate, highlighting potential uses in nanotechnology and material sciences (Farahmandjou & Abaeiyan, 2017).
  • Oxidative dehydrogenation of propane on silica-supported vanadyl sites promoted with sodium metavanadate: Discusses the catalytic properties of sodium metavanadate in the oxidative dehydrogenation of propane, underlining its potential in industrial chemical processes (Nadjafi et al., 2020).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
590088563188431052
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (RT)
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
98%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
reaction suitability
core: sodium
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: sodium
reaction suitability
core: potassium, reagent type: catalyst
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium metavanadate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?