Merck
262935
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Wanad metaliczny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141749
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
−325 mesh
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wanad (V) to metal przejściowy o barwie od szarej do bardzo ciemnoszarej, znany ze swojej wytrzymałości i odporności na korozję. Ma gęstość około 6,11 g/cm³ i charakteryzuje się zdolnością do tworzenia różnych stanów utlenienia, co czyni go cennym w wielu zastosowaniach chemicznych. Wanad jest wykorzystywany przede wszystkim w produkcji wysokowytrzymałych stopów stali, a także w katalizatorach do produkcji kwasu siarkowego i w różnych zastosowaniach elektrochemicznych. Nasz proszek wanadu o wysokiej czystości, o wielkości cząstek -325 mesh i czystości 99,5% w przeliczeniu na metale śladowe, jest szczególnie korzystny w zastosowaniach wymagających minimalnej ilości zanieczyszczeń.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Grayson Deysher et al.
ACS nano, 14(1), 204-217 (2019-12-06)
MXenes are a family of two-dimensional (2D) transition metal carbides, nitrides, and carbonitrides with a general formula of Mn+1X
Remy Babich et al.
Environment international, 144, 106019-106019 (2020-08-21)
Chronic kidney disease of unknown etiology (CKDu) is an emerging global concern affecting several agricultural communities in the Americas and South Asia. Environmental contaminants such as heavy metals (e.g., Cd, As, Pb, and V) and organic pesticides (e.g., glyphosate) in
Shyam Biswas et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(10), 3552-3561 (2013-02-06)
Two perfluorinated metal hydroxo terephthalates [M(III)(OH)(BDC-F)]·n(guests) (M(III) = V, MIL-47-F-AS or 1-AS; Al, Al-MIL-53-F-AS or 2-AS) (BDC-F = 2-fluoro-1,4-benzenedicarboxylate; AS = as-synthesized) have been synthesized by a hydrothermal method using microwave irradiation (1-AS) or conventional electric heating (2-AS), respectively. The
Biswajit Mukherjee et al.
Toxicology letters, 150(2), 135-143 (2004-04-20)
The biological image of the transition element vanadium ferments a great deal of contradiction-from toxicity to essentiality. Importance of this element as micro-nutrient is yet to be unequivocally accepted by biologists and biomedical scientists. In spite of toxicity, it seems
Nolan S Horner et al.
Analytica chimica acta, 758, 28-35 (2012-12-19)
A previously developed method based on continuous on-line leaching with artificial gastro-intestinal fluids was used to determine the bio-accessible fraction of As, Cu, Fe, V and Zn in brown and white rice from California by inductively coupled mass spectrometry (ICP-MS).
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.