Przejdź do
463744
Vanadium trioxide
99.99% trace metals basis
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Divanadium trioxide, Vanadic oxide, Vanadium sesquioxide, Vanadium trioxide, Vanadium(III) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
V2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.88
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-230-9
MDL number:
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Vanadium(III) oxide, 99.99% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
composition
V2O3
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: vanadium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
1970 °C (lit.)
density
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
greener alternative category
SMILES string
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
InChI key
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
Vanadium(III) oxide (V2O3) can be used for a variety of sustainable applications such as:
  • anode material for the fabrication of lithium-ion batteries
  • fabrication of vanadium redox flow batteries
  • preparation of vanadium nitride (VN) for potential usage in hydrodenitrogenation (HDN), and hydrodeoxygenation (HDO)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
204854221899357162
description
99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
≥99.6% trace metals basis
description
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.6% trace metals basis
assay
99.7% trace metals basis
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
form
foil
mp
1970 °C (lit.)
mp
690 °C (lit.)
mp
690 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
density
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
-
greener alternative category
Enabling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadium(III) oxide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)