gęstość pary
9.8 (vs air)
Próba
99%
Postać
solid
tw
220 °C/30 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
rozpuszczalność
hexane: soluble 100 mg/mL, clear
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
Klucz InChI
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- to fabricate a modified carbon paste electrode composed of Cu2+-mediated salbutamol-imprinted polymer nanoparticles
- in formulation of microcapsules of n-eicosane coated with a polysiloxane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane