Przejdź do
N28906
Nonadecane
99%
Synonim(y):
n-Nonadecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1742892
Assay:
99%
Form:
crystalline, liquid, waxy solid
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
9.27 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 133.2 °C)
assay
99%
form
crystalline, liquid, waxy solid
autoignition temp.
446 °F
bp
330 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Nonadecane can be used as a core material to synthesize microencapsuled thermal energy storage phase change material with a calcium carbonate (CaCO3) shell.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74158456276286842
Nonadecane analytical standard
Supelco
74158
Nonadecane
description
99%
description
analytical standard
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
99%
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99% (CP)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C
density
-
mp
30-34 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.), 32-34 °C
mp
28-30 °C (lit.)
mp
60-61 °C (lit.)
form
waxy solid, crystalline, liquid
form
-
form
solid
form
-
bp
330 °C (lit.)
bp
330 °C (lit.)
bp
330 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonadecane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)