Przejdź do
74691
Octadecane
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-790-3
Beilstein/REAXYS Number:
1740138
MDL number:
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
8.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 119 °C)
assay
≥98.5% (GC)
autoignition temp.
455 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.), 28-30 °C
density
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Octadecane has been used as a standard in the profiling of plant metabolites of Arabidopsis thaliana, via gas chromatography coupled with mass spectrometry method of analysis(GC-MS).
Octadecane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte from hot-pressing of mixed-hardwood particleboard using chromatography techniques. It may be used as an internal standard to study the analysis of fatty acid composition of plasma glycerophospholipids using gas chromatography with flame ionization detection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5218352750
Octadecane analytical standard
Supelco
74691
Octadecane
Hexacosane analytical standard
Supelco
52183
Hexacosane
Hexane analytical standard
Supelco
52750
Hexane
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octadecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
330.8 °F - closed cup
flash_point_c
166 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Metabolite Profiling of Mature Arabidopsis thaliana Seeds Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)
Cohen H, et al.
Bio-protocol, 6(21) (2016)
Volatile organic emissions arising from the hot-pressing of mixed-hardwood particleboard
Jiang T, et al.
Forest products journal, 52(11), 66-77 (2002)
High-throughput analysis of fatty acid composition of plasma glycerophospholipids
Glaser C, et al.
Journal of Lipid Research, 51(1), 216-221 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
74691-1G04061832891569
74691-5G04061832891576