Merck
D223107
Sigma-Aldrich
Dotriacontane
97%
Synonim(y):
Bicetyl, n-Dotriacontane
Wybierz wielkość
5 G
218,00 zł
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
218,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)30CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.87
Beilstein:
1783260
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
15.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
powder
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Klucz InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dotriacontane is an n-alkane primarily present in safflower oil. It shows high self-assembly in comparison to mixtures of alkanes with an odd number of carbon atoms.[1]
Zastosowanie
Dotriacontane (C32) can be used:
  • In the development of organogels.[1]
  • In the synthesis of polystyrene based composite nanoencapsules for thermal energy storage.[2]
  • As a high boiling solvent for the preparation of germanium nanowires by thermal decomposition of diphenylgermane (DPG).[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermo-mechanical properties of candelilla wax and dotriacontane organogels in safflower oil
Morales-Rueda JA, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 111(2), 207-215 (2009)
Zeying Cai et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(7), 1356-1360 (2015-03-11)
Linear alkanes undergo different C-C bond chemistry (coupling or dissociation) thermally activated on anisotropic metal surfaces depending on the choice of the substrate material. Owing to the one-dimensional geometrical constraint, selective dehydrogenation and C-C coupling (polymerization) of linear alkanes take
Ultrasonic synthesis and characterization of polystyrene/n-dotriacontane composite nanoencapsulated phase change material for thermal energy storage
Fang Y, et al.
Applied Energy, 132(2), 551-556 (2014)
Seeded germanium nanowire synthesis in solution
Chockla, Aaron M and Korgel, Brian A
Journal of Materials Chemistry, 19(7), 996-1001 (2009)
Questions
  1. What is the lifetime of Dotriacontane 97%?
    1 answer
    1. This product does not have an expiration date, but is assigned a retest date of 4 years from the date of quality release. This date is published in the lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/d223107#product-documentation