Merck
P30802
2-Phenyl-2-propanol
97%
Synonim(y):
α,α-Dimethylbenzyl alcohol, Dimethyl phenyl carbinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-539-5
Beilstein/REAXYS Number:
1905012
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
refractive index
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)