Merck
286931
Sigma-Aldrich
Pentacosane
99%
Synonim(y):
n-pentakozan
Wybierz wielkość
1 G
539,00 zł
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
539,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)23CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.68
Beilstein:
1763638
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
169-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H52/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
Klucz InChI
YKNWIILGEFFOPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pentakozan jest jednym z głównych składników olejków eterycznych otrzymywanych z liści drzewa Malus domestica[1], suszonych kwiatów Malva sylvestris L[2] i Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult. Seed[3].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Atsushi Usami et al.
Journal of oleo science, 62(8), 563-570 (2013-08-30)
In this study, the aroma-active compounds in the dried flower of Malva sylvestris L. were extracted by hydrodistillation and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), and gas chromatography-olfactometry (GC-O) and aroma extraction dilution analysis (AEDA). A light yellow oil with
Muhammad Qasim Samejo et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 26(4), 757-760 (2013-07-03)
Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult. seed essential oils were obtained by hydrodistillation (HD) and dry steam distillation (SD) extracting methods and analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS). Twenty and eighteen components representing 90.5% and 95.6% of the seed essential
Gianluca Gilardoni et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-25)
An essential oil was distilled with 0.25% yield from fresh flowers of Dalea mutisii Kunth, a native species mainly growing in the Andean region of Ecuador. A total of 50 compounds were identified, and most of them were quantified. The
Mayanka Walia et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2012, 649727-649727 (2012-05-24)
Light pale-colored volatile oil was obtained from fresh leaves of Malus domestica tree, growing in Dhauladhar range of Himalaya (Himachal Pradesh, India), with characteristic eucalyptol dominant fragrance. The oil was found to be a complex mixture of mono-, sesqui-, di-terpenes
Megumi Iwasa et al.
Journal of oleo science, 64(8), 825-833 (2015-07-17)
The chemical composition of essential oil extracted from Uncaria Hook ("Chotoko" in Japanese), the branch with curved hook of the herbal medicine Uncaria rhynchophylla has been investigated by GC and GC-MS analyses. Eighty-four compounds, representing 90.8% of the total content