N7206
2,2-Dimethyl-1-propanol
99%
Synonim(y):
tert-Butylmethanol, Neoamyl alcohol, Neopentanol, tert-Butyl carbinol, Neopentyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
16 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
crystals
tw
113-114 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 2,2-Dimethyl-1-propanol can be used in the synthesis of surfactant that stabilize reduced graphene oxide (rGO) dispersion.
- Biodiesel containing branched-chain esters prepared by the transesterification of vegetable oils with 2,2-dimethyl-1-propanol has been reported to show lower crystallization temperature when compared to methyl and ethyl ester counterparts.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges