Merck
216909
Sigma-Aldrich
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate
97%
Wybierz wielkość
5 G
164,00 zł
250 G
4180,00 zł
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
164,00 zł
250 G
4180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHC10H6SO3NH4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.37 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
242-244 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
N.O.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N.H2O/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3;1H2
Klucz InChI
WCSOAGYLOWUTAG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid was used as fluorescent probe to detect the presence of hydrophobic sites in aqueous solutions of copolymers of acrylamide and N-alkyl-acrylamides[1]. 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate (ANS) was employed as guest molecule to investigate the temperature dependence of affinity behavior of β-cyclodextrin-incorporated poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels with ANS[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microheterogeneous solutions of amphiphilic copolymers of N-isopropylacrylamide. An investigation via fluorescence methods.
Schild HG and Tirrell DA.
Langmuir, 7(7), 1319-1324 (1991)
Thermosensitive affinity behavior of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels with ?-cyclodextrin moietie.
Wang H-D, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(5), 1511-1518 (2007)