Przejdź do
10416
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt
technical, ≥90% (NT)
Synonim(y):
1,8-ANS NH4, ANSA, Ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, N-Phenyl peri acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H13NO3S · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.37
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-265-6
Beilstein/REAXYS Number:
3581235
MDL number:
Assay:
≥90% (NT)
Form:
powder
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (NT)
form
powder
color
, Green to Dark Green and Grey to Dark Grey and Green-Grey
solubility
NaOH: 1 N, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Application
ANS forms an inclusion complex with cyclodextrin. Such model systems are useful to mimic biological recognition and can be studied by measuring the change in fluorescence of free-ANS to complexed-ANS. When ANS enters the hydrophobic core of cyclodestrin, it′s fluorescence increases . Utilized in the reagent phase of a sodium-selective fiber-optic sensor. The reagent phase also contains a copper(II) polyelectrolyte, which binds to ANSA in the absence of sodium and quenches the fluorescence. In the presence of sodium, ANSA forms a cationic complex creating ion-pairs, causing it to fluoresce . ANS is often incorporated into di-block polymers and can be released by changes in the local environment (i.e., temperature, pH, etc.) . ANS is commonly used as a fluorescence probe to investigate molecular assemblies of surfactants and amphiphilic polymers because a blue shift of the emission maximum indicates the fluorophore is located in less polar media . Fluorescent probe for protein studies using methodologies such as steady-state and dynamic fluorescence measurements .
Fluorescent probe for protein studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10417A102877262
assay
≥90% (NT)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (sum of isomers)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
NaOH: 1 N, methanol: soluble, H2O: soluble
solubility
H2O: 0.1 g/5mL, clear to very slightly hazy (hot), NaOH: 1 N, H2O: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
-
fluorescence
-
color
, Green to Dark Green and Grey to Dark Grey and Green-Grey
color
faint gray to gray
color
black, gray to dark green
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gulam Rabbani et al.
Cell biochemistry and biophysics, 62(3), 487-499 (2012-01-05)
Here, we have characterized four pH-dependent states: alkaline state, "B" (pH 9.0), native state, "N" (pH 7.4), acid-induced state, "A" (pH 2.2) and molten globule state, "MG" (pH 1.8) of Rhizopus niveus lipase (RNL) by CD, tryptophanyl fluorescence, ANS binding
Silvia Zorrilla et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 952, 237-252 (2012-10-27)
Transcription factors of the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) family are ligand-activated receptors that play key roles in lipid metabolism and inflammation. The γ isoform (PPARγ) is involved in adipocyte differentiation, insulin sensitization, and vascular pathophysiology, including inflammation and atherosclerosis, for
Tsuyoshi Konuma et al.
Proteins, 81(1), 107-118 (2012-08-29)
Chemical shift perturbations (CSPs) in NMR spectra provide useful information about the interaction of a protein with its ligands. However, in a multiple-ligand-binding system, determining quantitative parameters such as a dissociation constant (K(d) ) is difficult. Here, we used a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
280143-5G04061832993386
10416-100G-F04061838671295
10416-500G-F04061833438695