Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 489,00 zł |
Informacje o tej pozycji
150,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.307 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI key
STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- To synthesize cyclopentenones or furans containing trifluoromethyl group from aromatic ynones.
- In the selective trifluoroacetylation of anilines catalyzed by 4-dimethylaminopyridine.
- As a starting material in the two-step electrosynthesis of trifluoroacetyltrimethylsilane (CF3COSiMe3).
- In the preparation of trifluoromethyl ketones via trifluoroacetic ester/ketone metathesis with alkyl aryl ketones.
- To synthesize o-fluorinated trifluoro acetophenones from substituted fluorobenzene.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99% | description AldrichCPR | description - |
| assay 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.307 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 1.194 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| form liquid | form solid | form solid |
| bp 60-62 °C (lit.) | bp - | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?