Merck
239186
Sigma-Aldrich
Aluminum hydroxide
reagent grade
Wybierz wielkość
25 G
177,00 zł
500 G
203,00 zł
2 KG
513,00 zł
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
177,00 zł
500 G
203,00 zł
2 KG
513,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Al(OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
stężenie:
50.0-57.5% (Al (as Al2O3), EDTA titration)
klasa czystości:
reagent grade
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Al2O3, 50-57%
stężenie
50.0-57.5% (Al (as Al2O3), EDTA titration)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
2.42 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Aluminum hydroxide (Al (OH)3) is an amphoteric compound, soluble in both base and acids. It is used as a precursor for alumina catalysts and flame-retardant materials. Aluminum hydroxide is primarily used as a feedstock to produce other aluminum compounds, including sodium aluminate, activated alumina, aluminum nitrate, zeolites, polyaluminum chloride, aluminum chloride, and specialty calcined aluminas.
Zastosowanie
Aluminum hydroxide may be used:
  • In the preparation of Li2O–Al2O3–SiO2 (LAS) glass-ceramic systems.
  • As a aluminum precursor in the preparation of alumina.
Inne uwagi
may contain aluminum carbonate species
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Arsenate adsorption on amorphous aluminum hydroxide.
Anderson MA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 54(3), 391-399 (1976)
Hydrothermal extraction of potassium from potassic quartz syenite and preparation of aluminum hydroxide.
Ma X, et al.
International Journal of Mineral Processing, 147, 10-17 (2016)
Utilization of alum sludge for producing aluminum hydroxide and layered double hydroxide.
Wang LY, et al.
Ceramics International, 40(10), 15503-15514 (2014)
Property enhancement of kenaf fiber reinforced composites by in situ aluminum hydroxide impregnation.
Xia C, et al.
Industrial Crops and Products, 79, 131-136 (2016)
Biosorption of fluoride from drinking water using spent mushroom compost biochar coated with aluminum hydroxide.
Chen GJ, et al.
Desalination and Water Treatment, 1-11 (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of aluminum hydroxide product 239186 (CAS 21645-51-2)?
    1 answer
    1. The product is insoluble in water but is soluble in alkaline aqueous solution, HCl, and H2SO4 solution.