Wybierz wielkość
332,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
332,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Klucz InChI
SJMLNDPIJZBEKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?