Merck
216186
Sigma-Aldrich
Potassium selenocyanate
reagent grade, 97%
Synonim(y):
Selenocyanic acid potassium
Wybierz wielkość
10 G
434,00 zł
50 G
1580,00 zł
250 G
5580,00 zł
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
434,00 zł
50 G
1580,00 zł
250 G
5580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KSeCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.08
Beilstein:
3912121
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
mp
100 °C
ciąg SMILES
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Potassium selenocyanate is a crystalline solid and a reagent for the conversion of alkyl halides to nitriles, and the production of pharmaceutical intermediates. It also finds application in the field of energy storage devices.[1][2]
Zastosowanie
Potassium selenocyanate can be used as a:
  • Redox-active electrolyte to enhance the performance of carbon-based supercapacitors.[1]
  • Starting material for the one-pot stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides.[2]
  • Precursor to synthesize Cu and Ni complexes with antioxidant/anti-inflammatory activities.[3]
  • Selenylating agent to prepare stereoselective selenoglycosides and selenium-linked disaccharides.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides in one-pot: a straightforward approach by in situ dialkyl diselenide formation under transition metal-free conditions
Adrian A Heredia, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 105699-105706 (2015)
Synthesis, structural characterization and antioxidant/anti-inflammatory activity of pentacoordinated bis(isoselenocyanato) and bis(isothiocyanato) CuII and NiII complexes with Me5dien: Crystal structure of [Cu(Me5dien)(NCSe)2]
Zacharias D. Georgousis, et al.
Journal of Molecular Structure, 837, 30-37 (2007)
Redox activity of selenocyanate anion in electrochemical capacitor application
Paulina Bujewska, et al.
Synthetic Metals, 253, 62-72 (2019)
J. Ind. Chem. Soc., 62, 800-800 (1985)
Eric Block et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14949-14961 (2006-11-16)
More than 40 new 4- to 12-membered ring heterocycles containing various combinations of Group 14 and 16 elements Si, Sn, S, Se, and Te have been synthesized and fully characterized. Synthesis of these small-ring as well as medium-ring (mesocyclic) heterocycles