Przejdź do
C5132
Carbazole
≥95% purity (GC), powder
Synonim(y):
Dibenzopyrrole; Diphenylenimine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
201-696-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3956
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Carbazole, ≥95% (GC)
vapor pressure
400 mmHg ( 323 °C)
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to tan
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL
density
1.1 g/cm3 at 18 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbazole is an aromatic heterocyclic organic molecule.
Application
Carbazole has been used in the uronic acid assay.
Biochem/physiol Actions
Carbazole mainly interacts with DNA and damages it. These events suppress the synthesis of new DNA or RNA. Carbazole derivatives are involved in antimicrobial, antitumor, antiepileptic, antihistaminic, antioxidant, anti-inflammatory, antidiarrhoeal, analgesic, neuroprotective, and pancreatic lipase suppression activities.
Analysis Note
May contain dark particles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.2025546100PHR1564
Carbazole VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46100
Carbazole
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
solubility
acetone: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
clinical
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbazole
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
428.0 °F - closed cup
flash_point_c
220.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)