For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
260789
8-Aminoquinoline
98%
Synonim(y):
8-Quinolinamine
Wybierz wielkość
280,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
280,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
bp
174 °C/26 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H,10H2
Klucz InChI
WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?