Merck
211672
Sigma-Aldrich
Nipecotic acid
98%
Synonim(y):
(±)-β-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, 3-Piperidinecarboxylic acid, Hexahydronicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 211672, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
Formularz
solid
mp
261 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Klucz InChI
XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC23A2(9962)
Opis ogólny
Kwas R(-)-Nipecotic jest potencjalnym inhibitorem wychwytu kwasu γ-aminomasłowego (GABA) w wycinkach mózgu szczura[1]. Lipofilowe pochodne kwasu nipekotowego są stosowane jako leki w leczeniu padaczki[2].
Zastosowanie
Kwas nipekotynowy został wykorzystany do oznaczania leku przeciwpadaczkowego wigabatryny i neuroprzekaźników aminokwasowych w płynie pozakomórkowym mózgu szczura metodą elektroforezy kapilarnej z detekcją fluorescencji indukowanej laserem[3].
Reactant for concurrent esterification and N-acteylation of amino acids with orthoesters
Reactant for synthesis of:
Anticonvulsants
HCV NS5B polymerase inhibitors
Cathepsin S inhibitors
Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Positive allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 4
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nadia Benturquia et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 806(2), 237-244 (2004-06-03)
Capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection (CE-LIFD) coupled to in vivo microdialysis sampling was used in order to monitor simultaneously a drug and several neurotransmitters in the brain extracellular fluid. Determination of the antiepileptic drug vigabatrin and the amino acid
Gabriele Quandt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(11), 3363-3378 (2013-04-20)
γ-Amino butyric acid (GABA) is the major inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous system (CNS). A malfunction of the GABAergic neurotransmission is connected to several neuronal disorders like epilepsy, Alzheimer's disease, neuropathic pain, and depression. One possibility to enhance
Inhibition of the uptake of GABA and related amino acids in rat brain slices by the optical isomers of nipecotic acid.
G A Johnston et al.
Journal of neurochemistry, 26(5), 1029-1032 (1976-05-01)
Robert A Darnall et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 302(5), R551-R560 (2011-12-14)
Arousal is an important defense against hypoxia during sleep. Rat pups exhibit progressive arousal impairment (habituation) with multiple hypoxia exposures. The mechanisms are unknown. The medullary raphe (MR) is involved in autonomic functions, including sleep, and receives abundant GABAergic inputs.
O Kakinohana et al.
Neuroscience, 141(3), 1569-1583 (2006-06-27)
Transient spinal cord ischemia may lead to a progressive degeneration of spinal interneurons and subsequently to increased hind limb motor tone. In the present work we sought to characterize the rigidity and spasticity components of this altered motor function by: