Przejdź do
658340
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
773,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HCl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
0.9 °C/0.5 mmHg
mp
28-32 °C
functional group
chloro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
InChI key
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Intermediate in a solid-phase synthesis of diaminopurines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D69300679089653233
description
97%
description
≥97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
≥97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
28-32 °C
mp
100-103 °C (lit.)
mp
66-70 °C
mp
37-41 °C (lit.)
form
solid
form
crystals
form
solid
form
solid
bp
0.9 °C/0.5 mmHg
bp
-
bp
-
bp
-
functional group
chloro, nitro
functional group
nitro
functional group
chloro
functional group
chloro, fluoro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)