497312
4-Piperidinemethanol
97%
Synonim(y):
4-(Hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
tw
118-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
55-59 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC1CCNCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h6-8H,1-5H2
Klucz InChI
XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- N-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine
- desferrioxamine B (DFO) containing third generation triazine dendrimer
- ethyl 3-(4-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl)propanoate (EHMPP)
- 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carbodithioic acid (HL)
- 1-[[(1E)-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]sulfonyl]-4-piperidinemethanol
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges