Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
402,00 zł
Nazwa produktu
(+)-Bicuculline, ≥97.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
mp
193-197 °C
SMILES string
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
General description
Application
- as a compound to compare pharmacodynamics and network activity profiles of conolidine/cannabidiol
- to study the effects of chronic caffeine administration on the function of GABAA receptor
- to isolate N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR)-specific evoked and miniature excitatory postsynaptic currents (eEPSCs and mEPSCs) in neurons of rats
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form powder |
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| mp 193-197 °C | mp - | mp - | mp - |
| Gene Information rat ... Gabra2(29706) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... PDE4B(5142) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Bicuculline
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?