For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
P45850
Pipecolinic acid
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(±)-Piperidine-2-carboxylic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid, Homoproline, Pipecolic acid free base
Wybierz wielkość
454,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
454,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Pipecolinic acid, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
metody
LC/MS: suitable
kolor
white to beige
mp
282 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Klucz InChI
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chromatograms
application for HPLC-