Przejdź do
656364
(S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
(S)-(+)-Nipecotic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
862,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
862,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]/D 3.0 to 6.5°, c = 1 in H2O
mp
254 °C (dec.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Gene Information
rat ... Slc6a1(79212)
General description
(S)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid is an inhibitor of GABA (γ-aminobutyric acid) uptake.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
65635668122936323
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
254 °C (dec.)
mp
251-255 °C
mp
165-169 °C
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
Gene Information
rat ... Slc6a1(79212)
Gene Information
human ... SLC6A1(6529), SLC6A11(6538), SLC6A12(6539)
mouse ... Slc6a1(232333)
rat ... Slc6a1(79212), Slc6a12(50676)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)