Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.471
density
1.043 g/mL at 25 °C
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
Reactive for oxidative C-arylation of free (NH)-heterocycles via direct (sp3) C-H bond functionalization
- DPP-4 inhibitors
- JAK2 inhibitors
- Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
- Human tryptase inhibitors
- Anti-thrombotic nicecotamides
Reactive for oxidative C-arylation of free (NH)-heterocycles via direct (sp3) C-H bond functionalization
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description ChiPros®, produced by BASF, 99% | description ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) |
| assay 97% | assay ≥98.5% (GC), 99% | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.471 | refractive index - | refractive index - |
| density 1.043 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| functional group ester | functional group ether, amine | functional group hydroxyl, acetal, ether |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?