Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3280,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
concentration
5 g/dL Zn2+ in THF
density
0.949 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 g/dL Zn2+ in THF, highly reactive Rieke®metal | description pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular | description granular, 20-40 mesh, ACS reagent, ≥99.8% |
| reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 0.949 g/mL at 25 °C | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
| concentration 5 g/dL Zn2+ in THF | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.0 °F - closed cup
flash_point_c
-17.22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?