Merck
31653
Sigma-Aldrich
Zinc
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Synonim(y):
Zn
Wybierz wielkość
250 G
285,00 zł
1 KG
926,00 zł
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
285,00 zł
1 KG
926,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
granular
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Sn: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zinc can be used in the preparation of organozinc reagents[1][2], Reformatsky reagents[3][4], and the Simmons-Smith reagent.[5][6]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Cynk granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Supelco
1.08780
Cynk
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 500 g, purity 99.9%
GF02228486
Zinc
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
GF04642332
Zinc
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, high purity 99.999%
GF09421095
Zinc
Cynk coarse powder for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.08756
Cynk
Use of activation methods for organozinc reagents.
Erdik E
Tetrahedron, 43(10), 2203-2212 (1987)
A scalable zinc activation procedure using dibal-h in a reformatsky reaction.
Girgis M J
Organic Process Research & Development, 13(6), 1094-1099 (2009)
A Convenient Procedure for the Preparation of Reactive Zinc for the Reformatsky Reaction.
Bouhel E
Synthetic Communications, 21(1), 133-136 (1991)
Highly efficient, general procedure for the preparation of alkylzinc reagents from unactivated alkyl bromides and chlorides.
Huo S
Organic Letters, 5(4), 423-425 (2003)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
LeGoff E
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf