Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 636,00 zł |
Informacje o tej pozycji
636,00 zł
Nazwa produktu
Zinc, granular, 30-100 mesh, 99%
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
granular
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
30-100 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst |
| assay 99% | assay - | assay ≥99.9% | assay ≥99% |
| form granular | form powder | form granular | form mossy |
| mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) |
| density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-66-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?