Przejdź do
469920
2-Ethynylpyridine
98%
Synonim(y):
2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, Pyridin-2-ylacetylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
178,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
481,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
178,50 zł
Cena katalogowa238,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.56 (lit.)
bp
85 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
InChI key
NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethynylpyridine is a pyridine derivative.
Application
2-Ethynylpyridine has been used to synthesize:
  • poly(2-ethynyl-N-iodopyridinium iodide), via in-situ uncatalyzed polymerization
  • poly[2-ethynyl-N-(2-furoyl)pyridinium chloride
  • poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine]
  • 4-(2′-pyridyl)-1,2,3-triphospholide anion, via reaction with anionic heptaphosphide clusters
  • poly[N-(carboxymethyl)-2-ethynylpyridinium bromide], a new water-soluble ionic conjugated polymer
  • self-doped ionic conjugated polymer, poly(2-ethynylpyridinimum N-benzoylsulfonate).
Other Notes
It may darken in storage with no loss in purity.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)