Kluczowe dokumenty
467227
2-Ethynylanisole
97%
Synonim(y):
1-Ethynyl-2-methoxybenzene
Wybierz wielkość
417,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
417,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h1,4-7H,2H3
Klucz InChI
UFOVULIWACVAAC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
196.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)