Merck
558788
Sigma-Aldrich
2-Ethynyltoluene
97%
Wybierz wielkość
5 G
973,00 zł
973,00 zł
Cena katalogowa1390,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
973,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
973,00 zł
Cena katalogowa1390,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
50-60 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h1,4-7H,2H3
Klucz InChI
MYBSUWNEMXUTAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Ethynyltoluene undergoes dimerization in the presence of an ionic catalyst.[1]
Zastosowanie
2-Ethynyltoluene may be used in the synthesis of Ph2N(2-MeC6H4)C=CH2.[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frustrated Lewis Pair Catalyzed Hydroamination of Terminal Alkynes.
Mahdi T and Stephan DW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(47), 12418-12421 (2013)
Scandium, yttrium, and lanthanum benzyl and alkynyl complexes with the N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1, 4-diazepan-6-amido ligand: Synthesis, characterization, and Z-selective catalytic linear dimerization of phenylacetylenes.
Ge S, et al.
Organometallics, 28(3), 719-726 (2009)
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult
Hanfeng Jin et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(21), e8899-e8899 (2020-07-18)
Aromatic hydrocarbons play an important role in the formation and growth of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) and soot particles. Measurements of their absolute photoionization cross-sections (PICSs), that benefit the quantitative investigation of mass spectrometry, are still lacking, however. PICSs of