Przejdź do
206512
1-Bromo-4-ethynylbenzene
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡CC6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
64-67 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
InChI key
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-4-ethynylbenzene was used in the synthesis of 1-bromo-4-(4′-tetrahydropyranyloxy-1′-ethynylphenyl)benzene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
455113632104696455
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
64-67 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
-
form
-
form
liquid
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
-
functional group
bromo
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)