Merck
206059
Sigma-Aldrich
Platinum(II) iodide
98%
Synonim(y):
Diiodoplatinum, Dijodek platyny, Dijodek platyny(2+)
About This Item
Wzór liniowy:
PtI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
360 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.