Przejdź do
206121
Platinum(II) bromide
98%
Synonim(y):
Dibromoplatinum, Platinum Dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
792,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PtBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.89
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38191304
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
236-648-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
792,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
density
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
Br[Pt]Br
InChI
1S/2BrH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
482315282782572659
description
98%
description
99.99% trace metals basis
description
97%
description
97%
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
98%
assay
99.99% trace metals basis
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.87 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
581 °C (dec.) (lit.)
mp
249-252 °C (lit.)
mp
120-125 °C (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
reaction suitability
core: germanium, reagent type: catalyst
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)