Merck
464678
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
97%
Synonim(y):
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
Wybierz wielkość
2 G
750,00 zł
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
750,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
350 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Method: Formation of a red-violet dye with chrom azurol S.
Measuring ranges may vary when used in combination with other photometers or methods than specified above.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)