Przejdź do
331406
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
98%, powder
Synonim(y):
(Et3P)2PtCl2, cis-Bis(triethylphosphine)platinum dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C2H5)3P]2PtCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.30
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II), 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
mp
193-194 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
767654244945275816
description
98%
description
97%
description
-
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
-
assay
98%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
193-194 °C (lit.)
mp
218-224 °C
mp
≥300 °C (lit.)
mp
224 °C (dec.) (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. For product number 331406, is the PCH2CH3 group linked to Pt via a chemical bond or a coordination bond? Additionally, concerns about its stability arise with the addition of NaSCN to a water system. Is there a risk of SCN- displacing the PCH2CH3 group?
    1 answer
    1. In the complex for product number 331406, the PCH2CH3 group is bound to platinum through a coordination bond. This bond is formed by the two electrons of the lone pair on phosphorus coordinating to the metal center. While it is a type of chemical bond, the term "coordination bond" is the most accurate description.
      Regarding stability with the addition of NaSCN in a water system, the SCN- ion, being negatively charged, would more likely replace negatively charged ligands, such as chlorides, to maintain the compound's neutrality, rather than the neutral phosphine ligand. However, without specific familiarity with SCN ions' reactivity, it cannot be definitively stated whether SCN- would preferentially bind to platinum over chloride.