Merck
383252
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) iodide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Germanium tetraiodide
Wybierz wielkość
5 G
392,70 zł
392,70 zł
Cena katalogowa561,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
392,70 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
GeI4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
392,70 zł
Cena katalogowa561,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)