Merck
334472
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Platinic acid
Wybierz wielkość
500 MG
691,00 zł
2.5 G
1428,00 zł
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
691,00 zł
2.5 G
1428,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2Pt(OH)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.9% trace metals basis
Formularz:
powder and chunks
rozpuszczalność:
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
O.O.O[Pt](O)(O)O
InChI
1S/6H2O.Pt/h6*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianjian Lin et al.
Scientific reports, 4, 5769-5769 (2014-08-30)
Three-dimensional (3D) hierarchical nanoscale architectures comprised of building blocks, with specifically engineered morphologies, are expected to play important roles in the fabrication of 'next generation' microelectronic and optoelectronic devices due to their high surface-to-volume ratio as well as opto-electronic properties.
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.