Merck
432849
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(diethyl sulfide)platinum(II)
Synonim(y):
cis-Dichlorobis(1,1′-thiobisethane)platinum, cis-Bis(diethyl sulfide)platinum(II) chloride
Wybierz wielkość
1 G
756,00 zł
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
756,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(C2H5)2S]2PtCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
105 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pt]Cl.CCSCC.CCSCC
InChI
1S/2C4H10S.2ClH.Pt/c2*1-3-5-4-2;;;/h2*3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
DCIVLRIRJUWCIS-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)