Merck
244937
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Synonim(y):
(1,5-Cyclooctadiene)platinum(II) dichloride, 1,5-Cyclooctadienedichloroplatinum, (1,5-Cyclooctadiene)platinum dichloride, NSC 239486, Pt(COD)Cl2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12Cl2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
285 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pt]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b2-1-,8-7-;;;
Klucz InChI
VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Hydrogenative cyclization of allenynes
  • Stereoselective tandem hydrosilylation-Hiyama coupling reactions
  • Amino alkene cyclohydroamination
  • Hydrative cyclization reactions
  • Direct amination of allylic alcohols under mild conditions
  • Potential anticancer agent
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiaojiao Xu et al.
Soft matter, 15(30), 6116-6126 (2019-07-10)
In this work, according to the characteristic of surface plasmon resonance (SPR) of metallic nanoparticles, we investigated the photo actuation performance of a liquid crystalline elastomer (LCE) nanocomposite with incorporated gold nanoparticles (nano-gold/LCE nanocomposite). The nano-gold/LCE nanocomposites were fabricated by
Deborah Vidick et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 6, 1287-1297 (2015-07-23)
Heterometal clusters containing Ru and Au, Co and/or Pt are anchored onto carbon nanotubes and nanofibers functionalized with chelating phosphine groups. The cluster anchoring yield is related to the amount of phosphine groups available on the nanocarbon surface. The ligands