Kluczowe dokumenty
204307
Selenium
pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
Wybierz wielkość
288,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
288,00 zł
Polecane produkty
opis
gray
Próba
≥99.999% trace metals basis
Formularz
pellets
rezystywność
1.2 μΩ-cm, 0°C
wielkość cząstki
<5 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
gęstość
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Klucz InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.