Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
685,00 zł
description
gray
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
pellets
reaction suitability
core: selenium
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
particle size
<5 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis | description powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis | description powder, 250 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95% | description powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.95% | assay ≥99.5% trace metals basis |
| form pellets | form powder | form powder | form powder |
| mp 217 °C (lit.) | mp 217 °C (lit.) | mp 217 °C (lit.) | mp 217 °C (lit.) |
| density 4.81 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.81 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.81 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.81 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 1.2 μΩ-cm, 0°C | resistivity 1.2 μΩ-cm, 0°C | resistivity 1.2 μΩ-cm, 0°C | resistivity 1.2 μΩ-cm, 0°C |
| bp 684.9 °C (lit.) | bp 684.9 °C (lit.) | bp 684.9 °C (lit.) | bp 684.9 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selenium
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?