Przejdź do
HT-SE101
Selenium
pellets, < 5mm, ≥99.999%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.96
UNSPSC Code:
12141910
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-957-4
MDL number:
eCl@ss:
38040101
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
gray
assay
≥99.999%
form
pellets
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selenium
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7782-49-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)