Kluczowe dokumenty
452343
Antimony
beads, ≤5 mm, low oxide, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Czarny antymon, Pierwiastek antymonu, Stibium
Wybierz wielkość
835,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
835,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
opór
41.7 μΩ-cm
wielkość cząstki
≤5 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)