Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 659,00 zł |
Informacje o tej pozycji
659,00 zł
usage
sufficient for 50 manual assays
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label |
| dilution (for the determination of fetal hemaglobin in blood smears) | dilution (for the determination of fetal hemaglobin in blood smears) | dilution (for histology) | dilution (for histology) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Hemoglobin Kit
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat badań klinicznych krwi, narządów krwiotwórczych i chorób krwi, w tym leczenia, profilaktyki oraz barwników stosowanych w badaniach hematologicznych.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 285C-1KT | 04054839149092 |