Przejdź do
100994
Para Red
Dye content 95 %
Synonim(y):
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, 1-(p-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4N=NC10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.28
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-093-8
MDL number:
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
mp
248-252 °C (lit.)
λmax
488 nm
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H
InChI key
WOTPFVNWMLFMFW-UHFFFAOYSA-N
General description
Para Red is a biological stain. It is used as a fat soluble chemical dye and food additive. It is a banned colorant and a number of analytical techniques have been developed to detect it in food.
Biochem/physiol Actions
Para Red may be used to make standards for analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40446404365458848
Pararot analytical standard
Supelco
40446
Pararot
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, 95%
composition
-
composition
Dye content, 40%
composition
Dye content, 80%
mp
248-252 °C (lit.)
mp
248-252 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
λmax
488 nm
λmax
-
λmax
538 nm
λmax
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)