Kluczowe dokumenty
183105
3,3-Dimethyl-1-butanol
97%
Synonim(y):
Neohexanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-6(2,3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a ligand in the preparation of nickel based single-molecule magnets.
- In the synthesis of lipophilic alkyl parabens as antifungal agents.
- As a precursor to synthesize hydrocarbon surfactants.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?