Merck
M66951
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentanol
97%
Synonim(y):
2-metylo-5-pentanol, 4-metylo-1-pentanol, Alkohol 4-metyloamylowy, Anglamol 6085U, Izoheksanol, izoheksanol
Wybierz wielkość
5 G
403,00 zł
25 G
1155,00 zł
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
403,00 zł
25 G
1155,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CH(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1731303
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
160-165 °C (lit.)
gęstość
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
PCWGTDULNUVNBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga Vyviurska et al.
Journal of food science and technology, 54(13), 4284-4301 (2017-12-01)
Nowadays, fingerprinting of food became one of the most perspective analytical tools to resolve a problem of food quality and authentication, especially in difficult cases like differentiation of fruit varieties. In this work, plum brandies distillated by the same technology
Stefan Ivanović et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(5) (2021-04-04)
Plum brandy (Slivovitz (en); Šljivovica(sr)) is an alcoholic beverage that is increasingly consumed all over the world. Its quality assessment has become of great importance. In our study, the main volatiles and aroma compounds of 108 non-aged plum brandies originating
Rugang Zhu et al.
Food & function, 10(12), 8081-8093 (2019-11-19)
Pectin oligosaccharides (POSs) can not only be used as prebiotics to promote the growth of beneficial bacteria in the intestine but also can be used as natural food-borne antiglycation agents to inhibit the formation of advanced glycation end products (AGEs)
Ana C Vieira et al.
Food chemistry, 317, 126466-126466 (2020-03-03)
Despite the literature comprises numerous studies dealing with the analysis of wort and beer flavour-related compounds by HS-SPME followed by GC-MS quantification, no generalized consensus exists regarding the optimal conditions for the extraction procedure. The complex chemistry nature of these
Shujuan Zhang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(12), 21609-21625 (2015-12-04)
Solaris is a new disease tolerant cultivar increasingly cultivated in cool climate regions. In order to explore the winemaking processes' potential to make different styles of Solaris wines, the effects of different pre-fermentation treatments (direct press after crushing, whole cluster