Merck
E14659
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butanol
98%
Synonim(y):
2-Ethylbutyl alcohol, ‘Isohexylalcohol’
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1731254
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
146 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(CC)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mar Serrano-Arnaldos et al.
Journal of biotechnology, 325, 91-99 (2020-11-15)
Esters from branched alcohols and dicarboxylic linear acids are widely used as lube bases due to their good performance at low temperatures. This work proposes a new process to synthesize bis(2-ethylbutyl) adipate and bis(2-ethylbutyl) sebacate by using the lipase-based catalyst